Tlačiť
2-Isopropylphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
156680050 156685000
ACRO156680050EA 28.48 EUR
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Isopropylphenol 97%
2-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Teplota varu: 213 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002224
Číslo CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %