Tlačiť
3-tert-Butylphenol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 146.01 EUR
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 125…130 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 40…43 °C
Hustota: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002300
Číslo CAS: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
OSN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure