Tlačiť
4-Methylanisole 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: p-Methylanisole
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 172.88 EUR
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Methylanisole 99%
4-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 174 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008413
Číslo CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %