1-Nitro-4-propylbenzene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07730.06
L07730.14
L07730.06EA
143.2
EUR
L07730.06
L07730.14
1-Nitro-4-propylbenzene 96%
1-Nitro-4-propylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 10342-59-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Refractive Index: 1.5370
Melting Point: -14°
Boiling Point: 96-100°/2mm
Beilstein Reference: 2043939
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00051839
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Teplota varu: 96…100 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: –14 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051839 Číslo CAS: 10342-59-3 EINECS: 233-743-6 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |