Tlačiť
4-Nitrotoluen 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 115.92 EUR
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-Nitrotoluen 99%
4-Nitrotoluen
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 238,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51…54 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007366
Číslo CAS: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
OSN: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %