Tlačiť
3-tert-Butylaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50698.03 H50698.06
H50698.03EA 223.02 EUR
H50698.03 H50698.06
3-tert-Butylaniline ≥97%
3-tert-Butylaniline
Purity: 97% CAS No.: 5369-19-7 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 MDL No.: MFCD00125078
Vzorec: C₁₀H₁₅N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00125078
Číslo CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6