Tlačiť
Benzylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01812.0100 8.01812.0500 8.01812.1000
8.01812.0100EA 40.46 EUR
8.01812.0100 8.01812.0500 8.01812.1000
Benzylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Mw: 107.16
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 10
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008106
Číslo CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
OSN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42.8 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 185 °C
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5438 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 8.2 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Synonyms Phenylmethylamine
Hill Formula C7H9N