Tlačiť
Benzylamin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Aminotoluene
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
A10997.0BEA 154.43 EUR
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
Benzylamin ≥98%
Benzylamin
Purity: 98+% CAS No.: 100-46-9 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.5435 Melting Point: -43° Boiling Point: 184-185° Beilstein Reference: 741984 Merck Reference: 14,1125 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008106
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
Mw: 107.16
Teplota varu: 184…185 °C
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0.982
Teplota vzplanutia: 72 °C (162 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008106
Číslo CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
OSN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127