Tlačiť
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 29.48 EUR
B21491.06 B21491.14
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
2-Iodo-4-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Vzorec: C₇H₆INO₂
Mw: 263.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024329
Číslo CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
OSN: 3077
ADR: 9 III