Tlačiť
4-Iodotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15631.14 A15631.22 A15631.36
A15631.14EA 48.13 EUR
A15631.14 A15631.22 A15631.36
4-Iodotoluene ≥98%
4-Iodotoluene
Purity: 98% CAS No.: 624-31-7 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1903637 MDL No.: MFCD00001059
Vzorec: C₇H₇I
Teplota varu: 210…212 °C
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 1,678
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001059
Číslo CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7