Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23516.03 B23516.06
B23516.03EA 30.24 EUR
B23516.03 B23516.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Purity: 97% CAS No.: 261951-78-4 Molecular Formula: C8H6F4O Formula Weight: 194.13 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4352 MDL No.: MFCD01631564
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota varu: 151
Teplota tavenia: –15 °C
Teplota vzplanutia: 62 °C (144 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631564
Číslo CAS: 261951-78-4