4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
L15766.03
L15766.06
L15766.03EA
38.99
EUR
L15766.03
L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 402-54-0
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 81-83°/10mm
UN No.: 3431
MDL No.: MFCD00007358
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Teplota varu: 81…83 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 38…42 °C Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007358 Číslo CAS: 402-54-0 EINECS: 206-948-3 OSN: 3431 ADR: 6.1,II |