Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
200610050 200611000
ACRO200610050EA 27.12 EUR
ACRO200610050 ACRO200611000
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 96%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Mw: 209.1
Teplota varu: 92 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.49 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007059
Číslo CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %