Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
306180050 306180010
ACRO306180050EA 129.56 EUR
ACRO306180050 ACRO306180010
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₄F₃I
Teplota varu: 76…79 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,851 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Číslo MDL: MFCD00039398
Číslo CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %