α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
A15055.14
A15055.22
A15055.14EA
58.97
EUR
A15055.14
A15055.22
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene ≥99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 401-80-9
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000382
Vzorec:
C₇H₄F₄ Mw: 164.1 Teplota varu: 101…102 °C Teplota tavenia: –81.5 °C Hustota: 1.303 Teplota vzplanutia: 7 °C (44 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000382 Číslo CAS: 401-80-9 EINECS: 206-933-1 OSN: 1993 ADR: 3 II |