2,4-Difluorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06
A11667.14
A11667.06EA
25.75
EUR
A11667.06
A11667.14
2,4-Difluorotoluene ≥98%
2,4-Difluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-76-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Aromatic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1931681
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000332
Vzorec:
C₇H₆F₂ Teplota varu: 114…115 °C Hustota: 1,121 Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000332 Číslo CAS: 452-76-6 EINECS: 207-211-9 OSN: 2388 ADR: 3,II |