Tlačiť
3-Anisoyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
B23571.09 B23571.18 B23571.30
B23571.09EA 58.56 EUR
B23571.09 B23571.18 B23571.30
3-Anisoyl chloride ≥99%
3-Anisoyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 1711-05-3 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5586 Boiling Point: 123-125°/15mm Beilstein Reference: 386659 UN No.: 1729 MDL No.: MFCD00000673
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota varu: 123…125 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,214
Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000673
Číslo CAS: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
OSN: 1729
ADR: 8,II