3-Anisoyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
B23571.09
B23571.18
B23571.30
B23571.09EA
58.56
EUR
B23571.09
B23571.18
B23571.30
3-Anisoyl chloride ≥99%
3-Anisoyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1711-05-3
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5586
Boiling Point: 123-125°/15mm
Beilstein Reference: 386659
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000673
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Teplota varu: 123…125 °C (15 mmHg) Hustota: 1,214 Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000673 Číslo CAS: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 OSN: 1729 ADR: 8,II |