Tlačiť
3-Methoxybenzyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 39.83 EUR
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-Methoxybenzyl chloride 97%
3-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota varu: 124 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000907
Číslo CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %