Tlačiť
4-Chloro-3-nitrotoluene 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
A11383.22 A11383.36
A11383.22EA 106.7 EUR
A11383.22 A11383.36
4-Chloro-3-nitrotoluene 97+%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 89-60-1 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 129°(264°F) Refractive Index: 1.5580 Melting Point: ca 7° Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 511055 UN No.: 2433 MDL No.: MFCD00007085
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 260…262 °C
Teplota tavenia: ∼7 °C
Hustota: 1,295
Teplota vzplanutia: 129 °C (264 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007085
Číslo CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
OSN: 2433
ADR: 6.1,III