Tlačiť
α-chlor-4-nitrotoluen 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 30.85 EUR
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-chlor-4-nitrotoluen 99%
α-chlor-4-nitrotoluen
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 112 °C (,6 mmHg)
Teplota tavenia: 71…74 °C
Hustota: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007374
Číslo CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %