α-Chloro-3-nitrotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(Chloromethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-m-nitrotoluene, alpha-Chloro-3-nitrotoluene, m-Nitrobenzyl chloride
A16775.09
A16775.18
A16775.30
A16775.09EA
77.82
EUR
A16775.09
A16775.18
A16775.30
α-Chloro-3-nitrotoluene ≥98%
α-Chloro-3-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 619-23-8
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ |
Číslo MDL:
MFCD00007272 Číslo CAS: 619-23-8 |