2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,3-Dichloro-2-methyl-4-nitrobenzene
B20520.09
B20520.18
B20520.09EA
41.32
EUR
B20520.09
B20520.18
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO₂ Teplota tavenia: 53…55 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00024185 Číslo CAS: 29682-46-0 EINECS: 249-776-4 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |