Tlačiť
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
A11488.0E A11488.22 A11488.36
A11488.0EEA 634.58 EUR
A11488.0E A11488.22 A11488.36
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98% CAS No.: 121-17-5 Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 Formula Weight: 225.55 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: -3° Boiling Point: 221-223° Beilstein Reference: 523986 UN No.: 2307 MDL No.: MFCD00007084
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Teplota varu: 221…223 °C
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,535
Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007084
Číslo CAS: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
OSN: 2307
ADR: 6.1,II