Tlačiť
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
A10753.0E A10753.22 A10753.36
A10753.0EEA 331.73 EUR
A10753.0E A10753.22 A10753.36
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 88-16-4 Molecular Formula: C7H4ClF3 Formula Weight: 180.56 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -6° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 510993 UN No.: 2234 MDL No.: MFCD00000561
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Teplota varu: 151…153 °C
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,369
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000561
Číslo CAS: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
OSN: 2234
ADR: 3,III