Tlačiť
4-Fluorobenzyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
A14686.14 A14686.22 A14686.36
A14686.14EA 46.06 EUR
A14686.14 A14686.22 A14686.36
4-Fluorobenzyl chloride ≥99%
4-Fluorobenzyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 352-11-4 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Pungent Melting Point: -18° Boiling Point: 185° Beilstein Reference: 742272 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000913
Vzorec: C₇H₆ClF
Mw: 144.58
Teplota varu: 185 °C
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.214
Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000913
Číslo CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
OSN: 3265
ADR: 8 II