Tlačiť
4-Fluorobenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 63.29 EUR
ACRO119430250 ACRO119431000
4-Fluorobenzyl chloride 98%
4-Fluorobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClF
Mw: 144.58
Teplota varu: 181.2
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.207 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000913
Číslo CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %