Tlačiť
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
A12665.14 A12665.06 A12665.22
A12665.14EA 164.06 EUR
A12665.14 A12665.06 A12665.22
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
α-Chloro-3-fluorotoulene
Purity: 97% CAS No.: 456-42-8 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Pungent Boiling Point: 176-177° Beilstein Reference: 742265 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000904
Vzorec: C₇H₆ClF
Mw: 144.58
Teplota varu: 176…177 °C
Hustota: 1.213
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000904
Číslo CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
OSN: 2920
ADR: 8 II