Tlačiť
α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
A11566.14 A11566.22
A11566.14EA 66.59 EUR
A11566.14 A11566.22
α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98%
α-Chloro-2-fluorotoulene
Purity: 98+% CAS No.: 345-35-7 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5154 Odour: Pungent Boiling Point: 175° Beilstein Reference: 471699 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000892
Vzorec: C₇H₆ClF
Mw: 144.58
Teplota varu: 175 °C
Hustota: 1.216
Teplota vzplanutia: 57 °C (134 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000892
Číslo CAS: 345-35-7
EINECS: 206-460-0
OSN: 2920
ADR: 8 II