Tlačiť
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene
B23446.14 B23446.22
B23446.14EA 30.73 EUR
B23446.14 B23446.22
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene ≥98%
α,α,α,4-Tetrachlorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 5216-25-1 Molecular Formula: C7H4Cl4 Formula Weight: 229.92 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 5-6° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1866549 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000790
Vzorec: C₇H₄Cl₄
Teplota varu: 245 °C
Teplota tavenia: 5…6 °C
Hustota: 1,495
Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000790
Číslo CAS: 5216-25-1
EINECS: 226-009-1
OSN: 1760
ADR: 8,III