Tlačiť
α,4-Dichlorotoluene 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 44.86 EUR
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlorotoluene 99+%
α,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Mw: 161.03
Teplota varu: 221 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 27…28 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000914
Číslo CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
OSN: 3427
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride