Tlačiť
α,2-Dichlorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
A11900.0E A11900.30 A11900.36
A11900.0EEA 232.65 EUR
A11900.0E A11900.30 A11900.36
α,2-Dichlorotoluene ≥98%
α,2-Dichlorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 611-19-8 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Pungent Melting Point: -13° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 471700 UN No.: 2235 MDL No.: MFCD00000893
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Teplota varu: 213…214 °C
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,272
Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000893
Číslo CAS: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
OSN: 2235
ADR: 6.1,III