Tlačiť
α,2-Dichlorotoluene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
186530010 186532500
ACRO186530010EA 95.07 EUR
ACRO186530010 ACRO186532500
α,2-Dichlorotoluene 98+%
α,2-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Teplota varu: 213 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,27 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000893
Číslo CAS: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
OSN: 2235
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %