Tlačiť
α,3,4-Trichlorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
A17672.14 A17672.18 A17672.22 A17672.30
A17672.14EA 48.94 EUR
A17672.14 A17672.18 A17672.22 A17672.30
α,3,4-Trichlorotoluene ≥98%
α,3,4-Trichlorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 102-47-6 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Flash Point: 155°(311°F) Refractive Index: 1.5766 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 99-101°/2mm Beilstein Reference: 386644 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000906
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Teplota varu: 99…101 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,416
Teplota vzplanutia: 155 °C (311 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000906
Číslo CAS: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
OSN: 3265
ADR: 8,II