Tlačiť
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 45.73 EUR
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
α,3,4-Trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Teplota varu: 122…124 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000906
Číslo CAS: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %