Tlačiť
α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Dichlorobenzyl chloride, 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dichlorobenzene
L07506.06 L07506.14
L07506.06EA 112.72 EUR
L07506.06 L07506.14
α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
α,2,5-Trichlorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 2745-49-5 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Refractive Index: 1.5755 Odour: Pungent Boiling Point: 121-124°/14mm Beilstein Reference: 637802 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00035818
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Mw: 195.47
Teplota varu: 121…124 °C (14 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035818
Číslo CAS: 2745-49-5
EINECS: 220-382-4
OSN: 3265
ADR: 8 II