Tlačiť
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
A11435.18 A11435.0B A11435.36
A11435.18EA 47.67 EUR
A11435.18 A11435.0B A11435.36
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98%
α,2,4-Trichlorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 94-99-5 Molecular Formula: C7H5Cl3 Formula Weight: 195.48 Flash Point: 190°(374°F) Refractive Index: 1.5760 Odour: Pungent Melting Point: -3° Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 387220 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000895
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Mw: 195.47
Teplota varu: 248 °C
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1.408
Teplota vzplanutia: 190 °C (374 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000895
Číslo CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
OSN: 3265
ADR: 8 II