Tlačiť
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 48.94 EUR
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
α,2,4-Trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅Cl₃
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2,7 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Teplota vzplanutia: 190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000895
Číslo CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)