Tlačiť
2,4-Dichlorotoluene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 193.07 EUR
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlorotoluene 99%
2,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Mw: 161.03
Teplota varu: 200
Teplota tavenia: –14 °C
Hustota: 1.24 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000583
Číslo CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
OSN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %