Tlačiť
2,6-Dichlorotoluene 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 88.25 EUR
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluene 99+%
2,6-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Teplota varu: 196…203 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,25 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000576
Číslo CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %