Tlačiť
1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Phenylethyl chloride, (2-Chloroethyl)benzene, 2-(Chloroethyl)benzene
L04891.09 L04891.22 L04891.36
L04891.09EA 32.04 EUR
L04891.09 L04891.22 L04891.36
1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
1-Chloro-2-phenylethane
Purity: 99% CAS No.: 622-24-2 Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5300 Melting Point: -60° Boiling Point: 82-84°/16mm Beilstein Reference: 385969 MDL No.: MFCD00000977
Vzorec: ClCH₂CH₂C₆H₅
Mw: 140.61
Teplota varu: 82…84 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1.070
Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000977
Číslo CAS: 622-24-2
EINECS: 210-725-6