Tlačiť
3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
B21501.03 B21501.06 B21501.14
B21501.03EA 21.62 EUR
B21501.03 B21501.06 B21501.14
3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98%
3-Hydroxy-p-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 586-30-1 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 207-212° Beilstein Reference: 1936497 MDL No.: MFCD00002511
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 207…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002511
Číslo CAS: 586-30-1
EINECS: 209-571-2