Tlačiť
2-Hydroxy-p-toluic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
L03367.14 L03367.22
L03367.14EA 55.28 EUR
L03367.14 L03367.22
2-Hydroxy-p-toluic acid ≥99%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Purity: 99% CAS No.: 50-85-1 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 2208140 Merck Reference: 14,2580 MDL No.: MFCD00002454
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 176…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002454
Číslo CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3