2-Hydroxy-p-toluic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
L03367.14
L03367.22
L03367.14EA
55.28
EUR
L03367.14
L03367.22
2-Hydroxy-p-toluic acid ≥99%
2-Hydroxy-p-toluic acid
Purity: 99%
CAS No.: 50-85-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 2208140
Merck Reference: 14,2580
MDL No.: MFCD00002454
Vzorec:
C₈H₈O₃ Mw: 152.15 Teplota tavenia: 176…180 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002454 Číslo CAS: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 |