Tlačiť
2-Hydroxy-m-toluic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
L15825.14 L15825.22
L15825.14EA 24.23 EUR
L15825.14 L15825.22
2-Hydroxy-m-toluic acid ≥99%
2-Hydroxy-m-toluic acid
Purity: 99% CAS No.: 83-40-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2086811 Merck Reference: 14,2581 MDL No.: MFCD00002448
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 163…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002448
Číslo CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609