Tlačiť
2-Hydroxy-m-toluic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
173340050 173345000 173341000
ACRO173340050EA 28.6 EUR
ACRO173340050 ACRO173345000 ACRO173341000
2-Hydroxy-m-toluic acid 99%
2-Hydroxy-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 293
Teplota tavenia: 164…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002448
Číslo CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %