Tlačiť
3-Nitro-p-toluic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 34.38 EUR
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 187…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007174
Číslo CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %