Tlačiť
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
84531.550EA 0 EUR
84531.550 84531.460 84531.950
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %