Tlačiť
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
A15523.22 A15523.36
A15523.22EA 81.43 EUR
A15523.22 A15523.36
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥99%
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 3113-71-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1959154
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 356 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 215…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007168
Číslo CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4