Tlačiť
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
127281000 127285000
ACRO127281000EA 50.54 EUR
ACRO127281000 ACRO127285000
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid 99%
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 356 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 216…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007168
Číslo CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %