Tlačiť
4-Amino-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06 B24579.14
B24579.06EA 106.95 EUR
B24579.06 B24579.14
4-Amino-m-toluic acid 98%
4-Amino-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 2486-70-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 2802615
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Teplota varu: 340
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007736
Číslo CAS: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9