Tlačiť
5-Methylanthranil acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
L01513.06 L01513.14
L01513.06EA 143.2 EUR
L01513.06 L01513.14
5-Methylanthranil acid 97%
5-Methylanthranil acid
Purity: 97% CAS No.: 2941-78-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1101527
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007909
Číslo CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3